  • Kriteerit
    • In Stock (5)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Esikyllästetyt pyyhkeet
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (115-0128)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   These non woven wipes are constructed of cellulose and polyester and moistened with a blend of pure, reagent-grade 70% isopropyl alcohol and 30% reage...
UOM:  1 * 100 Items
Tuoteluettelon nro: (115-2422)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   These abrasive wipes made from PP with PE web are pre-wetted with a cleaning solution. Ideal for cleaning very dirty hands.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Texwipe
Kuvaus:   PolySat® is constructed from a 100% melt-blown polypropylene substrate that is pre-wetted with 70% isopropyl alcohol and packaged in a resealable Flex...
Toimittaja:  KIMBERLY CLARK
Kuvaus:   Vedettömät WYPALL*-puhdistusliinat on valmistettu kyllästetystä karhennetusta polypropeenista. Ne on suunniteltu erityisesti työkalujen ja koneiden va...
Toimittaja:  CONTEC
Kuvaus:   Proper lubrication is essential to the efficient operation of most equipment and many processes. SATWipes® Silicone Lubricating wipes provide this lub...
UOM:  1 * 750 Items
Toimittaja:  Deb-STOKO
Kuvaus:   Tough, extra large wipes impregnated with a mild ester solvent-based liquid formula for highly effective removal of paints, inks, resins, adhesives an...
Toimittaja:  Deb-STOKO
Kuvaus:   These polypropylene wipes are moistened with a cleansing solution that is ideal for fast cleansing and pre-cleansing after contact with heavy-duty con...
UOM:  1 * 4 Items
Toimittaja:  Deb-STOKO
Kuvaus:   Tough, extra large wipes impregnated with a cleaning solution for the effective removal of oil, grease and grime. For use without water. Suitable for ...
UOM:  1 * 4 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 12
  1  2  Seuraava 