  • Kriteerit
    • In Stock (13)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Desinfiointipyyhkeet
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (115-8133)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Fleece-pyyhkeet annostelijassa, kostutettu desinfiointiaineella. Optimaalinen suoja sieniä, bakteereja ja viruksia vastaan.
UOM:  1 * 120 Items
Keskeytyi
Tuoteluettelon nro: (115-1736)
Toimittaja:  KIMBERLY CLARK
Kuvaus:   These non alcohol wipes are ideal for sanitising hands, desks and work stations, and other surfaces. The wipes effectively kills up to 99,999% of comm...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  KIMBERLY CLARK
Kuvaus:   Nämä märkäpyyhkeet ovat erinomainen vaihtoehto suihkepullolle tai ämpärille ja rätille. Ne ovat käteviä ja monikäyttöisiä. Saatavana on kahta eri tyyp...
Tuoteluettelon nro: (720-2586)
Toimittaja:  B. Braun Melsungen AG
Kuvaus:   Kertakäyttöiset alkoholilaput ihon puhdistukseen.
UOM:  1 * 100 Items
Toimittaja:  ORAPI EUROPE
Kuvaus:   Pre-saturated wipes for cleaning, pre-disinfection and disinfection of contact equipment, sensors and instruments. The wipes kill 99,999% of all germs...
Toimittaja:  Brand
Kuvaus:   Dry polyester wipes for impregnation with universal or disinfecting detergents. The lint-free and tear-proof wipes are designed for both optimal disin...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (148-0312)
Toimittaja:  PHAGOGENE
Kuvaus:   Disinfectant wipe, disposable, valkoinen, P×L: 130×210 mm, 120 wipes/box
UOM:  1 * 120 Items
Tuotteen [115-8133] myynti on lopetettu. Saatat olla kiinnostunut tästä vaihtoehtoisesta tuotteesta.
Toimittaja:  Brand
Kuvaus:   These tissues have been bleached without chlorine and are biodegradable. They can be used to quickly disinfect alcohol-resistant surfaces.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 10
  1  2  Seuraava 