Hait: Kasvopyyhkeet
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (115-0600)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Two ply facial tissues made from 100% cellulose.
UOM: 1 * 150 Items
Tuoteluettelon nro: (KIMB1126)
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: These soft hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric and conveniently supplied in a stylish, splash-resistant pop-up box to k...
UOM: 1 * 70 Items
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: Facial tissue, Kleenex®, vaneri: 2, valkoinen, P×L: 216×186 mm, 100 kpl/rasia, 21 rasiaa/laatikko
Tuoteluettelon nro: (KIMB8837)
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: Korkealaatuiset kaksinkertaiset liinat on valmistettu kokonaan puhdistetusta kierrätyskuidusta.
UOM: 1 * 2.100 Items
Tuoteluettelon nro: (ZVGA16515)
Toimittaja: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Kuvaus: These double-layered laboratory and facial tissues from zetBox® are highly absorbent and ultra-soft. Perfect for sensitive application areas.
UOM: 1 * 4.500 Items
Tuoteluettelon nro: (115-1723)
Toimittaja: Essity
Kuvaus: Premium-laatuiset 2-kerroksiset kasvopyyhkeet, valmistettu puhtaasta selluloosasta.
UOM: 1 * 3.000 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom