Hait: Paperipyyhkeet
21  results were found
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: Disposable hand towels made from AIRFLEX* (a voluminous, textile-like fabric).
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: Kertakäyttöiset käsipyyhkeet, valmistettu AIRFLEX*-materiaalista, joka on huokoista ja kankaan kaltaista, kaksi- tai kolmikerroksiset.
Tuoteluettelon nro: (KIMB6692)
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: These blue hand towel make practical choices without compromising on quality, value and uncompromised clean, every single time.
UOM: 1 * 6 rulla
Tuoteluettelon nro: (115-2168)
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: These 2-ply folded hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric.
UOM: 1 * 190 Items
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: These hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric. In combination with the SLIMROLL* dispenser they are ideal for use in high f...
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: These 1-ply interfolded hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric, safe for food use and supplied in cost-saving ‘compressed’...
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: These 1-ply interfolded hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric and supplied in cost-saving ‘compressed’ packs (with 18% mo...
Tuoteluettelon nro: (KIMB5856)
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: Kertakäyttöiset AIRFLEX*-materiaalista (tilava, tekstiilimäinen kangas) valmistetut käsipyyhkeet.
UOM: 1 * 1.760 Items
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: These 2-ply folded hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric (100% recycled fibres).
Tuoteluettelon nro: (KIMB6617)
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: Designed to help you support washroom hygiene standards in high frequency environments without compromising on quality and value.
UOM: 1 * 5.100 Items
Tuoteluettelon nro: (KIMB6781)
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: Kleenex® Ultra™ Slimroll™ is the most gentle rolled hand towel perfect for elevated care in premium washrooms. Slimroll™ hand towel pairs with our com...
UOM: 1 * 6 rulla
Tuoteluettelon nro: (KIMB6687)
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: These blue hand towel make practical choices without compromising on quality, value and uncompromised clean, every single time.
UOM: 1 * 6 rulla
Toimittaja: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Kuvaus: Kertakäyttöiset, selluloosasta valmistetut pyyhkeet, 1-, 2- tai 3-kerroksiset.
Toimittaja: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Kuvaus: Puuvillapyyhkeet.
Tuoteluettelon nro: (KIMB6063)
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: Embossed paper towel rolls for use with CONTROLOMATIC* dispenser 6963.
UOM: 1 * 6 rulla
Tuoteluettelon nro: (ZVGA15402-05)
Toimittaja: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Kuvaus: These skin-friendly paper towels are ideal for use in office environments, educational facilities and workshops. The highly absorbent towels dry hands...
UOM: 1 * 5.000 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom