Hait: Kasetit filmeille
Autoradiografiafilmikasetit eli röntgenfilmikasetit ovat valotuskasetteja, joihin valoherkkä röntgenfilmi / autoradiografiafilmi sekä radioaktiivisella leimalla tai elektrokemiluminesenttisella reagenssilla (ECL reagent) leimattu membraani (joko western blot, southern blot tai northern blot -analyyseistä) laitetaan valotuksen ajaksi suojaan ympäröivältä valolta. Autoradiografisia filmikasetteja (tai kansanomaisemmin röntgenkasetteja tai valotuskasetteja) on saatavilla useaa kokoa. Röntgenkasetti (valotuskasetti) voi sisältää sisäänrakennettuna myös varjostimen tai signal enhancer -signaalinvahvistinkalvon. Valotuskasettiin voi laittaa myös useampia röntgenfilmejä vierekkäin valotukseen, jos radioleima tai ECL signaali ovat kalvoilla suurin piirtein saman suuruisia. Valotuskasetteja on tarjolla useaa väriä eri ECL filmin tai röntgenvalotuksen helppoon tunnistamiseen.
Autoradiografiafilmikasetit eli röntgenfilmikasetit ovat valotuskasetteja, joihin valoherkkä röntgenfilmi / autoradiografiafilmi sekä radioaktiivisella leimalla tai elektrokemiluminesenttisella reagenssilla (ECL reagent) leimattu membraani (joko western blot, southern blot tai northern blot -analyyseistä) laitetaan valotuksen ajaksi suojaan ympäröivältä valolta. Autoradiografisia filmikasetteja (tai kansanomaisemmin röntgenkasetteja tai valotuskasetteja) on saatavilla useaa kokoa. Röntgenkasetti (valotuskasetti) voi sisältää sisäänrakennettuna myös varjostimen tai signal enhancer -signaalinvahvistinkalvon. Valotuskasettiin voi laittaa myös useampia röntgenfilmejä vierekkäin valotukseen, jos radioleima tai ECL signaali ovat kalvoilla suurin piirtein saman suuruisia. Valotuskasetteja on tarjolla useaa väriä eri ECL filmin tai röntgenvalotuksen helppoon tunnistamiseen.
1  results were found
SearchResultCount:"1"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Cytiva
Kuvaus: Storage phosphor screens capture latent images produced by ionising radiation (X-ray, β, and γ emissions from isotopes such as 14C, 3<...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 1 of 1
no targeter for Bottom