  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "uv-transilluminators"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/58/18989958.jpg
UV-transilluminaattori on molekyylibiologisen laboratorion työväline, jolla visualisoidaan UV-valon avulla agaroosigeeliin elektroforeesilla ajettu DNA- tai RNA-näyte.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Kaikissa VWR®-transilluminaattoreissa UV-valon kirkkautta voi säätää ja valaistus on tasainen.
Toimittaja:  CONSORT
Kuvaus:   These transilluminators are based on an electronic ballast. The 25 kHz high frequency provides excellent stability and avoids any flickering effect.
Toimittaja:  SYNOPTICS
Kuvaus:   Transilluminaattori, UV, Syngene, GX-2530SM-E, Aallonpituus (nm): 302/254 nm, Suodattimen koko (mm): 250×300
Toimittaja:  SYNOPTICS
Kuvaus:   Transilluminaattori, UV, Syngene, GE-2020M-E, Aallonpituus (nm): 302, Suodattimen koko (mm): 200×200
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Kuvaus:   Kaikki pöytätransilluminaattorit ovat pienikokoisia, kevyitä laitteita, jotka ovat taloudellinen vaihtoehto High Performance -sarjan transilluminaatto...
Toimittaja:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Kuvaus:   Nämä suuritehoiset UV-transilluminaattorit, joissa on neljä 25 W putkea, tuottavat 100 watin tehon ja tasaisen UV-valon, ja sopivat hyvin in...
Toimittaja:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Kuvaus:   The FirstLight® UV illuminator provides a highly uniform excitation source for quantitative fluorescent imaging in a wide range of genomic and proteom...
Tuoteluettelon nro: (733-2006)
Toimittaja:  EDVOTEK EUROPE LTD
Kuvaus:   Designed to visualise DNA stained with ethidium bromide. Safety features include a UV-blocking cover and a power cut-off switch when the cover is open...
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 8