Hait: UV / Valkoisen valon Transilluminaattorit
UV / valkoisen valon transilluminaattorissa voidaan katsella esimerkiksi geelejä UV-valon tai valkoisen valon avulla, ja valittavana on valon eri intensiteettejä. UV-valon ja valkoisen valon katselualueet ovat transilluminaattorin päällä vierekkäin.
UV / valkoisen valon transilluminaattorissa voidaan katsella esimerkiksi geelejä UV-valon tai valkoisen valon avulla, ja valittavana on valon eri intensiteettejä. UV-valon ja valkoisen valon katselualueet ovat transilluminaattorin päällä vierekkäin.
2  results were found
SearchResultCount:"2"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Kuvaus: These UV/white light transilluminators house white light and UV working areas side-by-side. White light can be used for viewing Coomassie Blue stained...
Toimittaja: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Kuvaus: The specially designed converter plate converts UV radiation from the transilluminator using a white light diffuser to enable Coomassie® Blue or silve...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 2 of 2
no targeter for Bottom