Hait: Sinisen valon Transilluminaattorit
Sinisen valon transilluminaattori käyttää näkyvää sinistä valoa herätevalona, joten vaarallista UV-valoa ei tarvita. Sinisen valon transilluminaattorilla voidaan käyttää monilla fluoresoivilla väreillä värjättyjen näytteiden katseluun ja valokuvaamiseen. Sopii mm. seuraaville väreille: SYBR Green, GelStar, GelGreen, SYPRO Ruby, ProQ Diamond, fluorescein ja monet GFP-värit.
Sinisen valon transilluminaattori käyttää näkyvää sinistä valoa herätevalona, joten vaarallista UV-valoa ei tarvita. Sinisen valon transilluminaattorilla voidaan käyttää monilla fluoresoivilla väreillä värjättyjen näytteiden katseluun ja valokuvaamiseen. Sopii mm. seuraaville väreille: SYBR Green, GelStar, GelGreen, SYPRO Ruby, ProQ Diamond, fluorescein ja monet GFP-värit.
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Blue light transilluminators are often used as an alternative to UV transilluminators when users wish to use ‘safe dyes’ instead of ethidium bromide. ...
Tuoteluettelon nro: (SYNOGEULTRASLIMLED)
Toimittaja: Syngene (a division of the Synoptics group)
Kuvaus: UltraSlim-LED-transilluminaattorit tehokkaaseen geelien valaisuun.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SYNOGX-ULTRABRIGHT)
Toimittaja: Syngene (a division of the Synoptics group)
Kuvaus: Blue light transilluminators are often used as an alternative to UV transilluminators when users wish to use ‘safe dyes’ instead of ethidium bromide. ...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Kuvaus: Visi-Blue™ transilluminators are designed for use with SYBR® Gold, SYBR® Green, GFP and other 460 to 470 nm blue excitation samples.
Tuoteluettelon nro: (733-2005)
Toimittaja: EDVOTEK EUROPE LTD
Kuvaus: The TruBlu™ blue light transilluminator is ideal for viewing DNA gels stained with SYBR® Safe, thus eliminating the need for UV light or ethidium brom...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom