Hait: Rasvat
35  results were found
SearchResultCount:"35"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (1.07746.0100)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Grease, silicone, density: 1 g/cm3 (20 °C), flash point >300 °C
UOM: 1 * 100 g
MSDS
Tuoteluettelon nro: (6674.0050)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: VWR® Chemicals silicone grease is a valve lubricant and sealant, often times used as a vacuum grease. It has good resistance to most chemicals, a wide...
UOM: 1 * 50 g
Tuoteluettelon nro: (9930.5000)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: VWR® TECHNICAL Vacuum oil for pump
UOM: 1 * 5 L
Tuoteluettelon nro: (HETT4051)
Toimittaja: Hettich
Kuvaus: Lubricating grease for rotor trunnions
UOM: 1 * 1 Items
MSDS
Toimittaja: IKA
Kuvaus: These certified standard silicone oils can be used to check the measurement accuracy of ROTAVISC.
Tuoteluettelon nro: (44224.KT)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: High-vacuum grease is used as an anti-seize grease in ground glass joints and to lubricate synthetic and silicone rubber gaskets. Also used to lubrica...
UOM: 1 * 1 Items
MSDS
Tuoteluettelon nro: (APOSPC32832-1PK)
Toimittaja: Apollo Scientific
Kuvaus: Silica thickened inert grease.
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (ACRO386110010)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Synthetic grease for joints.
UOM: 1 * 1 Items
MSDS
Tuoteluettelon nro: (BRDY834194)
Toimittaja: Brady
Kuvaus: Non-greasing maintenance spray for lock cylinders, office machines, tools, car locks.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: M & I MATERIALS LTD
Kuvaus: These Apiezon greases are hydrocarbon based, silicone-free and highly resistant to creep, the undesirable phenomenon associated with silicone-based pr...
Toimittaja: Welch by Gardner Denver
Kuvaus: A specially fractionated oil for DuoSeal® belt-driven pumps is designed to ensure the highest vacuum performance. The oil is tested to high vacuum lev...
Toimittaja: Welch by Gardner Denver
Kuvaus: Vacuum pump mineral oils, 1 l, 10⁻⁵ vapour pressure mbar, viscosity at 40 °C cSt 118, Flash point °C 270, density at 15 °C 0,888, LABOVAC 10
Toimittaja: VACUUBRAND GMBH + CO
Kuvaus: Öljy B vakuumipumppuun
Siipipyöräpumppuun tarkoitettu öljy B on erittäin viskoosinen ja sen haihtumispaine on matala. Kemikaalinkestävyys,...
Tuoteluettelon nro: (24490.130)
Toimittaja: M & I MATERIALS LTD
Kuvaus: Medium temperature vacuum grease. Silicone-free. Used when a grease of higher melting point is required.
UOM: 1 * 25 g
MSDS
Tuoteluettelon nro: (22844.298)
Toimittaja: M & I MATERIALS LTD
Kuvaus: Used to seal joints and gaps and to effect temporary repairs. Good for sealing flat unground joints. Can be moulded by hand as it is a putty-like subs...
UOM: 1 * 1 kg
Tuoteluettelon nro: (APPC211757.1211)
Toimittaja: PanReac AppliChem
Kuvaus: It is a purified mixture of semisolid saturated hydrocarbons having the general formula CnH2n+2 and is obtained from petroleum.
UOM: 1 * 1.000 g
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom