  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Geelikuivaimet, ilmakuivaus
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/85/18945285.jpg
Passiivista ilmakuivausta (Air Drying) käyttävät geelikuivaimet mini ja large koon geeleille mahdollistavat geelien optimaalisen kuivaamisen mahdollisimman vähäisellä geelien halkeilulla. Kevyet ja robustit yksiköt sopivat slab, 2D, immunodiffuusio, immunoelektroforeesi ja entsyymiaktiivisuusgeeleille. Värileimat proteiineille, glykoproteiineille, nukleiinihapoille ja värillisille entsymaattisille tuotteille pysyvät stabiileina vuosia.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"2"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  OWL SCIENTIFIC
Kuvaus:   Geelinkuivausjärjestelmä (ilma), Gel drying kit, large format (20×20 cm)
Tuoteluettelon nro: (DIVEAB-110762)
Toimittaja:  DIVERSIFIED BIOTECH
Kuvaus:   Gel drying frames, Cellophane, 140×140 mm
UOM:  1 * 50 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 2  / 2