  • Kriteerit
    • In Stock (2)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "geelikuivaimet-laempoekuivaus"
https://fi-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/86/18945286.jpg
VWR:n valikoimasta löydät helppokäyttöiset, kevyet ja kestävät geelikuivaimet lämpökuivaukseen (Heat Drying) useamman mini, midi ja large geelin yhtäaikaiseen kuivaukseen. Yksiköt sopivat slab, 2D, immunodiffuusio, immunoelektroforeesi ja entsyymiaktiivisuusgeeleille. Kuivaimien säädettävä lämmitysmembraani, kuivausaika sekä vakuumipumppu mahdollistavat hyvän kontrollin ja vapauden kuivauksen optimointiin. Värileimat proteiineille, glykoproteiineille, nukleiinihapoille ja värillisille entsymaattisille tuotteille pysyvät stabiileina vuosia.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   VWR-geelikuivaimia on kahta kokoa, joista toinen on enintään 45×34 cm:n geeleille (MGD4534) ja toinen enintään 50×40 cm:n geeleille (MGD5040). Molemma...