  • Kriteerit
    • In Stock (4)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Laatikot beeta- tai gammasäteilyä lähettäville kohteille
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/34/20236834.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (113-8985)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Akryylia, läpinäkyvä, paksuus: 10 mm
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (113-8993)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Akryylia, läpinäkyvä, paksuus: 10 mm
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Akryylia, läpinäkyvä, paksuus: 10 mm
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Akryylia, läpinäkyvä, paksuus: 10 mm
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (113-8830)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Acrylic, transparent, thickness: 10 mm.
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (612-0014)
Toimittaja:  Bel-Art
Kuvaus:   This solid beta shield is a clear-acrylic block with 13 wells that hold 1,5 ml microcentrifuge tubes in individual cells.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Nalgene
Kuvaus:   Akryylia, läpinäkyvä, paksuus: 9,5 mm
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Nalgene
Kuvaus:   Akryylia, läpinäkyvä, paksuus: 9,5 mm
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 10
  1  2  Seuraava