  • Tuoteluettelo
  • Kriteerit
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Jäähauteet
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/19/18989419.jpg
Jäähaude laboratoriokäyttöön. Eri muotoisia, kokoisia ja värisiä jääastioita jäähauteena käytettäväksi. Jäähauteet ovat eristettyjä, joten ne pitävät näytteet hyvin kylmänä. Osassa on lisäksi kansi, ja saatavana on myös jäähauteessa käytettäviä putkikellukkeita.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Polyuretaanivaahto.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Polyuretaanivaahto.
Tuoteluettelon nro: (BCISBCS-115-25PL)
Toimittaja:  BIOCISION, LLC
Kuvaus:   Ethylene vinyl acetate (EVA) foam
UOM:  1 * 1 Items
Keskeytyi
Toimittaja:  Corning Life Science
Kuvaus:   Ethylene vinyl acetate (EVA) foam
Tuoteluettelon nro: (KART1000)
Toimittaja:  KARTELL
Kuvaus:   Made of red PUR. Equipped with lid and two side-handles. Can be used with dry or minced ice and cooling mixtures.
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BRND156100)
Toimittaja:  Brand
Kuvaus:   Polyurethane foam
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Bel-Art
Kuvaus:   These pans are ideal for ice and water baths as well as general organization and transport of samples.
Toimittaja:  Bel-Art
Kuvaus:   Ice pan, Mini, with lid, Magic Touch™, Uretaani, Tilavuus: 1 l, Väri: sininen, L×S×K: 183×183×135 mm
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 14
  1  2  Seuraava