Viskosimetri, Kuulaviskosimetri, VISCO BALL
Toimittaja: Fungilab
645-0005EA 3190 EUR
645-0005
Viskosimetri, Kuulaviskosimetri, VISCO BALL
Viskosimetrit Kuulaviskosimetrit
This viscometer with falling ball can measure the viscosity of transparent Newtonian liquids and gases, particularly low viscosity materials.
  • Erittäin tarkka, toistettavuus parempi kuin 0,5%, tulosten vertailtavuus yli 1,0%
  • Pidennetyt uudelleenkalibrointivälit
  • Kaasuille tarkoitettu kuula saatavissa lisävarusteena
Suitable for applications in research and quality control in food, cosmetics, petroleum detergents and paintings.
According to the Hoppler principle, the time is measured for a ball to travel a reference distance through the sample liquid in a cylindrical tube when inclined at 80° and this measurement correlates to a dynamic viscosity.
Putken voi kääntää helposti ylösalaisin, ja mittaus voidaan toistaa.
Sertifikaatit: DIN 53015 - ISO 12058
Toimitustiedot: Instrumentin mukana toimitetaan kuusi kuulaa nesteen mittaukseen, valvova lämpömittari (−1...+26 °C), puhdistustyökalut, kalibrointitaulukko ja ohjekirja.