  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "laimennussarja"
https://fi-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/26/18945126.jpg
Näytteen analysointia varten mikrobiologian menetelmin näytteestä tehdään usein useita laimennoksia. Valmiin laimennussarjan avulla voit helposti tehdä laimennokset näytteen analysointia varten.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  HYSERVE GMBH & CO. KG
Kuvaus:   Steriilit kupit näytteiden helppoon kymmenkertaiseen laimennukseen. Sisältävät 9 ml peptonsuolaliuosta.