Hait: Kaasupatruunat
Vaihdettavat kaasupatruunat bunsenpolttimiin ja laboratorioiden kaasupatruunakäyttöisille polttimille, sekä retkikeitin tyyppisiin polttimiin.
Vaihdettavat kaasupatruunat bunsenpolttimiin ja laboratorioiden kaasupatruunakäyttöisille polttimille, sekä retkikeitin tyyppisiin polttimiin.
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (451-2201)
Toimittaja: USBECK Laborgeräte
Kuvaus: Lämmittime, Gas cartridges, 400 ml, Butaani/propaani
UOM: 1 * 1 Items
MSDS
Toimittaja: CAMPING GAZ INTERNATIONAL
Kuvaus: Lämmittime, Kaasupatruuna, CV 360, 52 g, Tuotteelle: Gasprofi ja puhalluslamput, Butaani
Tuoteluettelon nro: (CAMP2182099)
Toimittaja: CAMPING GAZ INTERNATIONAL
Kuvaus: Campingaz® gas cartridge CG1750 with safety valve.
UOM: 1 * 12 Items
Tuoteluettelon nro: (CAMP2000033971)
Toimittaja: CAMPING GAZ INTERNATIONAL
Kuvaus: Campingaz® gas cartridge CP250 with safety valve.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (451-0047)
Toimittaja: R-L ENTERPRISES LTD
Kuvaus: Lämmittime, Gas cartridges, 220 g, Butaani/propaani
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (451-4264)
Toimittaja: FRANKEA GMBH
Kuvaus: Universal butane gas, for gas lighters.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (HECH41396020)
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: Lämmittime, Gas cartridges, 190 g, Butaani
UOM: 1 * 190 g
MSDS
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom