  • Tuoteluettelo
  • Kriteerit
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "distillation-components"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/38/18945138.jpg
Hiososat tislaukseen. Borosilikaattiosat vakiohiosliitoksilla.
Valikoimasta löytyy myös valmiita tislauslaitteistokokonaisuuksia.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"107"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus:   DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas
Toimittaja:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus:   DURAN®, borosilikaattilasia 3.3.
Toimittaja:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus:   Tislauspää, yksi muhvi ja kaksi kartiota 75° kulmassa, DURAN® Borosilicate glass, Liittimen koko: 14/23 NS, Hios: 29/32-29/32 NS
Toimittaja:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus:   Adapter, multiple, Kaksi samansuuntaista kaulaa, DURAN® Borosilikaattilasi, Hios: 29/32 NS, Hioksen koko: 29/32 NS
Tuoteluettelon nro: (LENZ05266003)
Toimittaja:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus:   DURAN®, Borosilicate glass.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus:   Duran®, borosilikaattilasia, kirkas
Toimittaja:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus:   DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas
Toimittaja:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus:   DURAN®, borosilikaattilasia 3.3
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 107
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  Seuraava