Hait: Reaktioastiat, sylinterin muotoiset
20  results were found
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: DURAN®, borosilikaattilasia, kirkas.
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: DURAN®, borosilikaattilasia, kirkas, pyöreäpohjainen.
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: Reaction vessel, made of DURAN® borosilicate glass, flat bottom, with easily readable graduation and flat laboratory flange (DN) with groove. With two...
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: Reaction vessel, made of DURAN® borosilicate glass, round bottom, with easily readable graduation and laboratory flat flange (LF) with groove.
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: DURAN®, borosilicate glass, clear, with flat bottom.
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: DURAN® borosilicate glass.
Tuoteluettelon nro: (PALL97134)
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Reaktioastiat, sylinteri, Stainless steel pressure vessel, Ruostumaton teräs, Tilavuus: 18,9 L (5 gallon)
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Kuvaus: Reaction vessel with stationary frame, J valve and accessories
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas, pyöreäpohjainen.
Toimittaja: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Kuvaus: Borosilicate glass.
Tuoteluettelon nro: (KGWATRGN7577)
Toimittaja: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Kuvaus: This reaction vessel is made of borosilicate glass 3.3
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (KGWATRGN7399)
Toimittaja: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Kuvaus: This cylindrical reaction vessel is made up of borosilicate glass.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Kuvaus: Borosilicate glass.
Tuoteluettelon nro: (ROBU18910)
Toimittaja: ROBU GLASFILTER
Kuvaus: CSB reaction vessel with moulded diameter and standard joint 29/32.
UOM: 1 * 2 Items
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Tuoteluettelon nro: (WITG0.900.100)
Toimittaja: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Kuvaus: Borosilicate glass.
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom