Hait: Laboratorioalustat/-astiat
93  results were found
SearchResultCount:"93"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (216-1492)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Plastic, blue tray with white insert.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Jakajat leveille ampulleille
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: PS, valkoinen.
Toimittaja: MULTIROIR
Kuvaus: PS.
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Bowls are high form, and made of stainless steel 18/10.
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL25.
Toimittaja: MULTIROIR
Kuvaus: Range of six stackable plastic trays for storage.
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Made of stainless steel with round bottom.
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Made of stainless steel 18/10 with flat bottom.
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Made of stainless steel with two handles.
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Tray, laboratory, Ruostumaton teräs, L×S×K ulkomitat: 225×175×50 mm, L×S×K sisämitat: 190×140×50 mm
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Tray made of stainless steel with two handles.
Toimittaja: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Kuvaus: Simplify sample storage with these color-coded caps and inserts.
Toimittaja: MULTIROIR
Kuvaus: Range of five lightweight and sturdy laboratory trays. They are made of white heavy-duty PP and are ideal for a wide range of uses.
Tuoteluettelon nro: (ENTEP44-JIG-101-4)
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Patented JEDEC thick profile jig tray.
UOM: 1 * 5 Items
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Pure Al₂O₃ Aluminium oxide AL23.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 93
no targeter for Bottom