Hait: Roiskealustat/-astiat
20  results were found
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Roiskeet
Toimittaja: MEMMERT
Kuvaus: May affect the temperature distribution in the chamber.
Toimittaja: S.C.A.T.
Kuvaus: Made of HDPE, white or black (electrically conductive). Containers for all purposes.
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Practical collecting tray made of PE or static dissipative PE-EX. Place your waste canister in a collecting tray. Escaping liquids are collected in ca...
Toimittaja: NEW PIG
Kuvaus: Lightweight and durable PE spill trays are ideal for storing several small to medium sized containers of liquids.
Toimittaja: CEMO GMBH
Kuvaus: These small containers and collection trays can be used to carry and store water-polluting substances such as cleaning agents, pesticides, used oil fi...
Toimittaja: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Kuvaus: Safe and reliable for tabletop parts cleaning and fluid transfer operations involving petroleum products and acids, the Mini-Berm Flex Tray is made fr...
Toimittaja: USBECK Laborgeräte
Kuvaus: Made of stainless steel.
Tuoteluettelon nro: (NEWPPAK922)
Toimittaja: NEW PIG
Kuvaus: This durable, one-piece utility trays contain liquid messes from oily parts and leaky containers.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: NEW PIG
Kuvaus: If containers leak, drip or crack, make sure a Mini Drip Deck with built-in sump is in position to catch the liquid.
Tuoteluettelon nro: (NEWPPAN404)
Toimittaja: NEW PIG
Kuvaus: Light-weight, economical Utility Pans serve dozens of purposes throughout your workplace.
UOM: 1 * 12 Items
Toimittaja: MEMMERT
Kuvaus: May affect the temperature distribution within the chamber.
Toimittaja: NEW PIG
Kuvaus: HDPE trays contain messy drips and spills from 210 litre drums.
Tuoteluettelon nro: (NEWPPAK741-WH)
Toimittaja: NEW PIG
Kuvaus: Catch drips and control messes with these smooth, seamless fibreglass trays.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BELAF246760003)
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: This large, deep, polypropylene plastic tray protects users by capturing accidental hazardous spills.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Kuvaus: Eco-friendly spill trays are made from 100% post-industrial recycled PE will not rust or corrode.
Tarjous
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom