Hait: Butyrometrit
Butyrometrillä mitataan maitotaloustuotteiden rasvapitoisuutta. Vaikka käytetyt laitteistot eroavat tutkittavan näytteen mukaan, niin kuitenkin monet mittausmenetelmät perustuvat Gerberin menetelmään.
Butyrometrillä mitataan maitotaloustuotteiden rasvapitoisuutta. Vaikka käytetyt laitteistot eroavat tutkittavan näytteen mukaan, niin kuitenkin monet mittausmenetelmät perustuvat Gerberin menetelmään.
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: GERBER FUNKE DR N.
Kuvaus: According to Roeder´s weighing method.
Tuoteluettelon nro: (614-0105)
Toimittaja: GERBER FUNKE DR N.
Kuvaus: Measuring method, for ice cream.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: GERBER FUNKE DR N.
Kuvaus: According to Koehler´s measuring method.
Toimittaja: GERBER FUNKE DR N.
Kuvaus: Borosilicate glass.
Tuoteluettelon nro: (614-0136)
Toimittaja: GERBER FUNKE DR N.
Kuvaus: For determining free fat content in milk and cream.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: GERBER FUNKE DR N.
Kuvaus: According to Kehe`s method.
Toimittaja: GERBER FUNKE DR N.
Kuvaus: For drinking vat milk, frosted rear scale wall, error tolerance 0,025%.
Toimittaja: GERBER FUNKE DR N.
Kuvaus: According to Teichert`s method.
Toimittaja: GERBER FUNKE DR N.
Kuvaus: According to Roeder´s weighing method.
Tuoteluettelon nro: (614-0097)
Toimittaja: GERBER FUNKE DR N.
Kuvaus: According to Sichler`s method, with rounded scale.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (614-0135)
Toimittaja: GERBER FUNKE DR N.
Kuvaus: According to Roeder´s weighing method.
UOM: 1 * 10 Items
Tuoteluettelon nro: (614-0132)
Toimittaja: GERBER FUNKE DR N.
Kuvaus: Butyrometer for butter, Roeder´s, 0 - 70 - 90 % : 0,5
UOM: 1 * 10 Items
Toimittaja: Gerber Instruments AG
Kuvaus: DURAN®, borosilikaattilasia.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom