  • Kriteerit
    • In Stock (47)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
PTFE-letku
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/25/18989625.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Bohlender
Kuvaus:   PTFE, vakoinen, läpikuultava.
Toimittaja:  Saint-Gobain
Kuvaus:   PTFE, opaque white to translucent in appearance.
Toimittaja:  COWIE
Kuvaus:   PTFE, white.
Tuoteluettelon nro: (BOHLS1899-10)
Toimittaja:  Bohlender
Kuvaus:   PTFE, FEP, PFA.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Bohlender
Kuvaus:   Electric conductive black tubing with antistatic compound made of pure PTFE and finest, highly pure carbon dust (less than 2,5%). Ideal for light-sens...
Toimittaja:  Bohlender
Kuvaus:   PTFE, coloured.
Toimittaja:  KARTELL
Kuvaus:   PTFE, white.
Toimittaja:  BÜRKLE
Kuvaus:   PTFE, white, translucent.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 14
  1  2  Seuraava