Hait: Mikroinjektorien kapillaarit
Mikroinjektorin kapillaarimme mahdollistavat tarkkojen ja toistettavien injektioiden suorittamisen mikroinjektoreilla adherentteihin ja suspensiosoluihin. Injektoiden lisäksi mikrokapillaareilla voidaan myös pitää soluja paikallaan niiden manipulaatiota varten. Mikroskooppisen tarkat sisä- ja ulkomitat sekä tarkka pituus sekä kärkien leikkaus takaavat hyvän laadun.
1 results were found
Sort Results
Luettelonäkymä
Easy View (new)