  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Polyuretaaniletku
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/67/18989667.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Saint-Gobain
Kuvaus:   Polyurethane, formulation C-210-A, translucent.
Tuoteluettelon nro: (VERNAZY00078)
Toimittaja:  Saint-Gobain
Kuvaus:   Tygothane® pressure tubing is ideal for use in physical demanding applications. It retains its unique flexibility even at low temperatures.
UOM:  1 * 15 m
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   Polyurethane, translucent.
Tuoteluettelon nro: (SEMA2591)
Toimittaja:  SEMADENI
Kuvaus:   Made of PU.
UOM:  1 * 1 m
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 4  / 4