Hait: Metallipullot
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: TOURNAIRE-EMBALLAGE
Kuvaus: Puhdas alumiini.
Tuoteluettelon nro: (215-3263)
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Materiaalina korroosionkestävä ruostumaton teräs, AISI-tyyppi 316 L (1.4404), hygieeninen malli, jossa kaikki saumat on hitsattu.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: TOURNAIRE-EMBALLAGE
Kuvaus: Puhdasta alumiinia (99,5%).
Toimittaja: TOURNAIRE-EMBALLAGE
Kuvaus: Made of pure aluminium.
Toimittaja: Sampling Systems
Kuvaus: Stainless steel bottles are ideal for storing and transporting powders and liquids. The high-quality, crevice-free finish makes these containers ideal...
Tuoteluettelon nro: (215-3262)
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Materiaalina korroosionkestävä ruostumaton teräs, AISI-tyyppi 316 L (1.4404), hygieeninen malli, jossa kaikki saumat on hitsattu.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Sampling Systems
Kuvaus: These selection of GL45 stainless bottles are suitable a wide range of laboratory and production applications.
New Product
Toimittaja: BÜRKLE
Kuvaus: Pure aluminium (material AL 99,5). This aluminium bottle is particularly suitable for storing, transport, or sending substances and reference samples ...
Toimittaja: BÜRKLE
Kuvaus: Pure aluminium (material AL 99,5).
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom