  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Immunologiset näytteenottopuikot
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/26/18989426.jpg
Nämä immunologiset testipuikot on suunniteltu ELISA ja RIA testeihin kenttäolosuhteissa. Näitä testipuikkoja ja -putkia voidaan käyttää sekä lääketieteelliseen diagnostiikkaan että esimerkiksi kasvipatologiaan ja myös laadunvarmistukseen biotuotannossa tai ruokateollisuudessa. Immunologisissa testipuikoissa on hydrofiilinen lusikan pinta, joka adsorboi näytettä. Immunologisissa testipuikoissa on sisäänrakennettu negatiivikontrolli ja niillä saadaan semikvantitatiivisia mittaustuloksia helposti kenttäolosuhteissa.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (391-8283)
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   PP tube and stick, PS paddle. Developed for ELISA and RIA tests in the field.
UOM:  1 * 1.800 Items