Hait: Jauhesuppilot
32  results were found
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PP, läpikuultava.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Borosilicate 3.3 glass.
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: PP, läpikuultava.
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Powder funnels, made of borosilicate glass with outlet pipe of PTFE, connection with GL screw caps of PPS or ground joint.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: 60° angle, autoclavable funnels. Large bore avoids bridging of powders during transfer. Ribbed outside to avoid pressure lock. Can be used with liquid...
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: Soda-Kalkglas.
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: PPCO, läpikuultava.
Toimittaja: Sampling Systems
Kuvaus: These single use powder funnels made from chemically resistant, food grade HDPE are ideal for use with powders, creams and liquids.
Tuoteluettelon nro: (SAMP9111H-200S)
Toimittaja: Sampling Systems
Kuvaus: The SteriWare Ultra range is the premium range from Sampling Systems. These powder funnels are double bagged and are made from high quality USP class ...
UOM: 1 * 10 Items
Toimittaja: Sampling Systems
Kuvaus: These powder funnels are made from hygienic 316 stainless steel.
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Ruostumatonta terästä 18/10.
Tuoteluettelon nro: (SAMPM1051B-200)
Toimittaja: Sampling Systems
Kuvaus: X-ray and metal detectable powder funnels are ideal for both laboratory and production work. The bright blue colour makes the bottles easy to spot if ...
UOM: 1 * 4 Items
Toimittaja: Brand
Kuvaus: PP, translucent.
Toimittaja: Brand
Kuvaus: Borosilicate glass 3,3.
Toimittaja: Kavalier
Kuvaus: Borosilicate glass 3,3.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom