Hait: Büchner-suppilot
18  results were found
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: White glazed porcelain.
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: PP, valkoinen.
Toimittaja: ROBU GLASFILTER
Kuvaus: Borosilikaattilasia 3.3
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: PP
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Buchner funnel, DURAN® Borosilikaattilasi, Tilavuus: 1000 ml, Levyn halk.: 120 mm, Sopii suodattimelle Ø mm: 110 mm
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: Filter large volumes quickly with a polyethylene plastic Table-Top Buchner Funnel using your choice of Fritware® or Perforated filter plate.
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: PP, white.
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: Filter large volumes quickly with a polyethylene plastic Table-Top Buchner Funnel using your choice of Fritware® or Perforated filter plate.
Toimittaja: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Kuvaus: Valkolasitettua posliinia.
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: HDPE, with Fritware® porous plates.
Tuoteluettelon nro: (WITG2.367.124)
Toimittaja: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Kuvaus: Funnels, made of borosilicate glass 3.3, with sintered disc, for convenient filtration of solutions.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (CORN36060-30C)
Toimittaja: Corning
Kuvaus: PYREX®, borosilicate glass, with sintered glass disc.
UOM: 1 * 1 Items
Sertifikaatit
Toimittaja: SciLabware
Kuvaus: Borosilicate glass 3.3
Toimittaja: SciLabware
Kuvaus: PYREX®, borosilicate glass, with sintered glass disc.
Toimittaja: SciLabware
Kuvaus: PYREX®, borosilikaattilasia.
Toimittaja: DIXON SCIENTIFIC
Kuvaus: Borosilicate glass
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom