Hait: Tynnyrisuppilot
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: NEW PIG
Kuvaus: Thick, double-wall polyethylene construction resists UV rays, corrosion and most chemicals.
Tuoteluettelon nro: (NEWPDRM1125-RD-NPT)
Toimittaja: NEW PIG
Kuvaus: Patented Burpless® designs deliver no-splash filling and one-handed access for easy regulatory compliance.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (119-0389)
Toimittaja: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Kuvaus: Spill control funnel is an eco-friendly, cost-effective way to collect liquids and keep drum tops clean.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VITLAB
Kuvaus: PP tai HDPE, läpikuultava.
Toimittaja: BÜRKLE
Kuvaus: Made of PP, translucent.
Toimittaja: HIRSCHMANN
Kuvaus: These large transparent funnels, made of PP, are suitable for filling large amounts of liquid.
Toimittaja: asecos
Kuvaus: Drum funnel, PE, without sieve, with Ø 580 mm, and filling capacity 5 l
Tuoteluettelon nro: (221-1153)
Toimittaja: SEMADENI
Kuvaus: Funnels, made of PP, for filling containers with large quantities of liquid or powdered substances quickly.
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom