Typpihappo 5%, ARISTAR® for calibration blank in ICP
Toimittaja: VWR Chemicals
|
Vaara
|
456484NEA
146
EUR
456484N
Typpihappo 5%, ARISTAR® for calibration blank in ICP
Typpihappo
Calibration blank for ICP, 5% HNO₃ in ASTM Type II Water
Sertifikaatit: Tested in ISO Guide 34 /ISO17025 accredited laboratory.
Toimitustiedot: Supplied with certificate of analysis.
Kaava:
HNO₃ MW: 63,01 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00011349 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8,II |