2-(2-Butoksietoksi)etanoli ≥98%, TECHNICAL
Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus
23831.460EA 435 EUR
23831.460 23831.291
2-(2-Butoksietoksi)etanoli ≥98%, TECHNICAL
2-(2-Butoksietoksi)etanoli
Kaava: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
MW: 162,23 g/mol
Kiehumispiste: 230,4 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –68 °C
Tiheys: 0,954 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002881
CAS-numero: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Merck Index: 12,01592
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 98 %
Refractive index (20°C) 1.431 - 1.433