Riboflaviini, TECHNICAL
Toimittaja: VWR Chemicals
27414.137EA 40.4 EUR
27414.137
Riboflaviini, TECHNICAL
Riboflaviini
Kaava: C₁₇H₂₀N₄O₆
MW: 376,37 g/mol
Sulamispiste: 280 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005022
CAS-numero: 83-88-5
EINECS: 201-507-1
Merck Index: 12,08367
Order Now
Testitulosten erittely
Identification Passes test