Tetrabutylammonium hydroxide 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-propanol 90% (v/v)/methanol 10% (v/v), AVS TITRINORM mittaliuos
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
28533.261EA 66.7 EUR
28533.261
Tetrabutylammonium hydroxide 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-propanol 90% (v/v)/methanol 10% (v/v), AVS TITRINORM mittaliuos
Tetrabutylammonium hydroxide
Kaava: C₁₆H₃₇NO
MW: 259,48 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009425
CAS-numero: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 1992
ADR: 3 (6.1),II
Order Now
Testitulosten erittely
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed