Etanoli ≥70% (v/v), GPR RECTAPUR®
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
98193.418EA 224 EUR
98193.418 98193.418_T 98193.418DP
Etanoli ≥70% (v/v), GPR RECTAPUR®
Etanoli
Varoitus: WARNING : This alcohol is regulated. Please contact VWR.
Kaava: C₂H₅OH
MW: 46,07 g/mol
Tiheys: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 22 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003568
CAS-numero: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (on anhydrous substance) Min. 99 %
Assay (V/V) 69 - 72 %
Evaporation residue Max. 50 ppm