VWR® Model 210, Lämmitettävät kierrättimet
Toimittaja: VWR
VWR®
473-0031EA 2470 EUR
473-0031 473-0030 473-0029
VWR® Model 210, Lämmitettävät kierrättimet
Kiertotermostaatit Suljetut termostaattihaudejärjestelmät Lämmittävät termostaattihauteet
Pieni ja edullinen kiertoilmajäähdytin, joka sopii mm. plasman sulatukseen ja valokuvien kehitysliuosten temperointiin. Umpinainen säiliö pystyy ohjaamaan vain suljettuja järjestelmiä.
Kastuvat osat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, PVC-materiaalista, messingistä ja nailonista.
Features stainless steel, PVC, brass and nylon wetted parts and ½" NPT pump inlet/outlet.
Alhaisen nestetason tunnistin ja ylikuumenemiskatkaisin.
Enimmäisvirtausnopeus: 11 L/min
Varoitus: * RT = Käyttöympäristö.