VWR®, Kromatografian ruiskut, kaasutiiviit mikroruiskut
Toimittaja: Avantor
VWR®
549-0564EA 47.6 EUR
549-0564 549-0563 549-0562 549-0561 549-0539 549-0538 549-0559 549-0537 549-0536
VWR®, Kromatografian ruiskut, kaasutiiviit mikroruiskut
Ruiskut Ruiskut kromatografiaan
Neulattomat mikroruiskut
Yleiskäyttöinen Luer-lukkoliitin automaattisiin näytteenottimiin ja nesteenkäsittelyvälineet.
Kaikki näytteen kanssa kosketuksiin joutuvat osat on valmistettu neutraalista borosilikaattilasista ja teflonista. Tämä takaa erinomaisen suorituskyvyn ja reagoimattoman näytteenkäsittely-ympäristön.
Vaihdettavat neulat
Valmistettu 304-laadun ruostumattomasta teräksestä.
549-0560 Neulat 1; 2,5; 5 ja 10 ml:n kaasutiiviisiin ruiskuihin. 549-0565 Neulat 0,1 ml:n kaasutiiviisiin ruiskuihin.
Männän PTFE-kärjet
Täysin vuotamaton tiiviste sekä nesteelle että kaasuille.
549-0560 Neulat 1, 2,5, 5 ja 10 ml:n kaasutiiviisiin ruiskuihin. 549-0565 Neulat 0,1 ml:n kaasutiiviisiin ruiskuihin.
Tilaustiedot: Luer-kantaiset neulat on tilattava erikseen.