VWR®, V-1200, UV/VIS-spektrofotometrit
Toimittaja: VWR
VWR®
634-6000EA 1920 EUR
634-6000
VWR®, V-1200, UV/VIS-spektrofotometrit
Spektrofotometrit ja fotometrit UV/Vis-spektrofotometrit
The V-1200 is designed for routine, daily, quality control requirements, in-process control and teaching laboratories.
  • Suurikokoinen LCD (128×64 P)
  • Tallennustilaa enintään 200 tulokselle ja 200 vakiokäyrälle
  • Tiedot voi siirtää tietokoneeseen USB-liitännän kautta
  • Sovellusohjelmisto spektrofotometrien tietokoneohjaukseen
Toimitustiedot: Supplied with four optical glass cells, four-position cell changer, power cable with UK and EU plug and dust cover.