Isoheksaani (isomeerien seos), EMSURE® for analysis, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04333.9190EA 0 EUR
1.04333.9190 1.04333.2500 1.04333.1000
Isoheksaani (isomeerien seos), EMSURE® for analysis, Supelco®
Isoheksaani (isomeerien seos)
Kaava: C₆H₁₄
MW: 86,18 g/mol
Kiehumispiste: 60 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –154 °C
Tiheys: 0,653 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: –33 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009406
CAS-numero: 92112-69-1
EINECS: 295-570-2
UN: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119484651-34
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 0.02 g/l (20 °C)
Molar Mass 86.18 g/mol
Boiling Point 53 - 63 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 160 - 190 hPa (20 °C)
Flash Point -21 °C
Explosion Limit 1.0 - 7.4 %(V)
Density 0.66 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 260 °C
Viscosity kinematic 0.5 mm2/s (20 °C)