Laktoosimonohydraatii, AnalaR NORMAPUR® analyyttinen reagenssi
Toimittaja: VWR Chemicals
101394SEA 37 EUR
101394S
Laktoosimonohydraatii, AnalaR NORMAPUR® analyyttinen reagenssi
Laktoosimonohydraatii
Kaava: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
MW: 360,32 g/mol
Sulamispiste: 223 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 10039-26-6
EINECS: 200-559-2
Order Now
Testitulosten erittely
Specific optical rotation (10 %; water) 52.0 - 52.8 °
Acidity Max. 0.005 meq/g
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Water 4.8 - 5.4 %
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Cu (Copper) Max. 0.5 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 0.5 ppm