Fehlingin reagenssi II (L(+)-kaliumnatriumtartraatti natriumhydroksidiliuoksessa) Reag. Ph. Eur. for the analysis of sugar, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
36019-1LEA 113.95 EUR
36019-1L 36019-500ML 36019-6X1L 36019-4X2.5L
Fehlingin reagenssi II (L(+)-kaliumnatriumtartraatti natriumhydroksidiliuoksessa) Reag. Ph. Eur. for the analysis of sugar, Fluka™
Fehlingin reagenssi II (L(+)-kaliumnatriumtartraatti natriumhydroksidiliuoksessa)
Kiehumispiste: 100 °C (1,013 hPa)
Sulamispiste: <0 °C
Tiheys: 1,23-1.25 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012467
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Density (D 20/4) 1.23 - 1.25
Application test complying