Fehlingin reagenssi II (L(+)-kaliumnatriumtartraatti natriumhydroksidiliuoksessa) concentrate pelkistävien sokereiden kvalitatiiviseen määritykseen
Toimittaja: VWR Chemicals
|
Vaara
|
31966.267EA
93.1
EUR
31966.267
Fehlingin reagenssi II (L(+)-kaliumnatriumtartraatti natriumhydroksidiliuoksessa) concentrate pelkistävien sokereiden kvalitatiiviseen määritykseen
Fehlingin reagenssi II (L(+)-kaliumnatriumtartraatti natriumhydroksidiliuoksessa)
Potassium-sodium tartrate, alkaline solution
5 ml of solution I + 5 ml of solution II corresponds to about 0,050 g of anhydrous glucose
UN:
1824 ADR: 8,II |
Testitulosten erittely
Identification | Passes test |