Natriumkloridi 0,9% vesiliuos, steriili
Toimittaja: PanReac AppliChem
A1671.0500EA 102 EUR
A1671.0500 A1671.0250 A1671.1000 A1671.0100
Natriumkloridi 0,9% vesiliuos, steriili
Natriumkloridi
Kaava: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003477
CAS-numero: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Order Now
Testitulosten erittely
pH (20 °C) 5,0 - 7,5