Natriumhypokloriitti (14% Cl₂) vesiliuos, TECHNICAL
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
90350.9025EA 179 EUR
90350.9025 90350.5000 90350.290
Natriumhypokloriitti (14% Cl₂) vesiliuos, TECHNICAL
Natriumhypokloriitti
Not being stabilized, this product normally loses strength during storage.
Kaava: ClNaO
MW: 74,44 g/mol
Kiehumispiste: 111 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –30…–20 °C
Tiheys: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011120
CAS-numero: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (Active chlorine)(W/V)(at filling) Min. 11.5 %
Identification Passes test