Natriumhypokloriitti (6 - 14% Cl₂) vesiliuos, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05614.9025EA 306 EUR
1.05614.9025 1.05614.2500
Natriumhypokloriitti (6 - 14% Cl₂) vesiliuos, Supelco®
Natriumhypokloriitti
Kaava: ClNaO
MW: 74,44 g/mol
Kiehumispiste: 111 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –30…–20 °C
Tiheys: 1,22…1.25 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00011120
CAS-numero: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,II