DL-Cystine
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11925000EA 75 EUR
EHERC11925000
DL-Cystine
DL-Cystine
Kaava: C₆H₁₂N₂O₄S₂
Kiehumispiste: 429 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 227 °C
MDL numero: MFCD00084652
CAS-numero: 923-32-0
EINECS: 213-094-5
Merck Index: 13,02811