Nikkelibis(sulfamidaatti) 50% (w/w) vesiliuos, Reagent Grade
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: Nikkelisulfamaatti
40501.8MEA 385 EUR
40501.8M 40501.K2
Nikkelibis(sulfamidaatti) 50% (w/w) vesiliuos, Reagent Grade
Nikkelibis(sulfamidaatti)
Nickel plating
Kaava: H₄N₂NiO₆S₂
MW: 250,86 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00137261
CAS-numero: 13770-89-3
EINECS: 237-396-1
UN: 3082
ADR: 9,III