Bromidi 1.000 mg/l vedessä (valmistettu NaBr) ARISTAR® IC-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Avantor
VWR® ARISTAR®
458042WEA 129 EUR
458042W 458044B
Bromidi 1.000 mg/l vedessä (valmistettu NaBr) ARISTAR® IC-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Anionic Standards Bromide Standards
Br in H₂O.
Traceable to SRM from NIST, tested in an ISO Guide 34 / ISO17025 accredited laboratory
Supplied with certificate of analysis.