Kalsium 1000 mg/L 0,5 M typpihapossa (from Ca(NO₃)₂) Certipur® standard for AAS, Supelco®
Toimittaja: Merck
Certipur®
1.19778.0100EA 44.1 EUR
1.19778.0100 1.19778.0500
Kalsium 1000 mg/L 0,5 M typpihapossa (from Ca(NO₃)₂) Certipur® standard for AAS, Supelco®
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Calcium Standards
Sertifikaatit: Traceable to SRM from NIST.