Indium 1000 mg/L 0,5 M typpihapossa (from In(NO₃)₃) Certipur® standard for AAS, Supelco®
Toimittaja: Merck
Certipur®
1.19504.0100EA 83.6 EUR
1.19504.0100
Indium 1000 mg/L 0,5 M typpihapossa (from In(NO₃)₃) Certipur® standard for AAS, Supelco®
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Indium Standards
Sertifikaatit: Traceable to SRM from NIST.