Natriumkloridi concentrate for dilution to 1L, 0.1 M NaCl (0.1N) mittaliuos, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
32038-1EAEA 61.75 EUR
32038-1EA
Natriumkloridi concentrate for dilution to 1L, 0.1 M NaCl (0.1N) mittaliuos, Fluka™
Natriumkloridi
Concentrate for 1L standard solution
Kaava: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Tiheys: 1,00 g/cm³
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003477
CAS-numero: 7647-14-5
EINECS: 231-791-2
Order Now
Testitulosten erittely
Factor 0.998 - 1.002